1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-tert-Butoxycarbonyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-Boc-4-oxo-3-piperidinecarboxylate, Ethyl 1-tert-Butoxycarbonyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate, 1-Boc-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone, 1-tert-Butyl 3-ethyl 4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate, 1-Boc-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone
E0983-1G E0983-5G
TCIAE0983-1GEA 31 EUR
TCIAE0983-1G TCIAE0983-5G
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
Formula: C₁₃H₂₁NO₅
MW: 271.3100 g/mol
Número MDL: MFCD01862189
Núm. CAS: 98977-34-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C