Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0985-1G E0985-5G
TCIAE0985-1GEA 23 EUR
TCIAE0985-1G TCIAE0985-5G
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Número MDL: MFCD00102724
Núm. CAS: 50850-93-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %