Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0986-5G
E0986-25G
TCIAE0986-5GEA
16
EUR
TCIAE0986-5G
TCIAE0986-25G
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula:
C₇H₁₁N₃O₂ |
Número MDL:
MFCD00051652 Núm. CAS: 31037-02-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 99.0 to 103.0 deg-C |