Ethyl (Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0990-5G E0990-25G
TCIAE0990-5GEA 37 EUR
TCIAE0990-5G TCIAE0990-25G
Ethyl (Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ethyl (Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetate
Formula: C₈H₁₁N₃O₃S
Número MDL: MFCD00071532
Núm. CAS: 64485-88-7
EINECS: 264-912-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C