3-Ethoxycarbonylcoumarin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl Coumarin-3-carboxylate, Coumarin-3-carboxylic acid ethyl ester
E0992-5G E0992-25G
TCIAE0992-5GEA 55 EUR
TCIAE0992-5G TCIAE0992-25G
3-Ethoxycarbonylcoumarin ≥98.0% (por GC)
3-Ethoxycarbonylcoumarin
Formula: C₁₂H₁₀O₄
MW: 218,21 g/mol
Número MDL: MFCD00016964
Núm. CAS: 1846-76-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C