(R)-(-)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]benzeneacetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0993-1G
E0993-5G
TCIAE0993-1GEA
35
EUR
TCIAE0993-1G
TCIAE0993-5G
(R)-(-)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]benzeneacetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(R)-(-)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]benzeneacetic acid
Formula:
C₁₅H₁₇N₃O₅ |
Número MDL:
MFCD00799536 Núm. CAS: 63422-71-9 EINECS: 264-133-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -64.0 to -68.0 deg (C=1,MeOH) |