Ethyl 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0998-1G
E0998-5G
TCIAE0998-1GEA
55
EUR
TCIAE0998-1G
TCIAE0998-5G
Ethyl 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazate
Formula:
C₉H₁₀Cl₂N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD28975114 Núm. CAS: 13124-15-7 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 110.0 to 114.0 deg-C |