Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
E1002-200MG
E1002-1G
TCIAE1002-200MGEA
29
EUR
TCIAE1002-200MG
TCIAE1002-1G
Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate
Formula:
C₈H₁₂N₂O₂ MW: 168,20 g/mol Pto. Ebullición: 119°C |
Número MDL:
MFCD00085071 Núm. CAS: 5744-51-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |