2-Amino-4,5-dimetil-3-tenoato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E1005-5G E1005-25G
TCIAE1005-5GEA 168 EUR
TCIAE1005-5G TCIAE1005-25G
2-Amino-4,5-dimetil-3-tenoato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4,5-dimetil-3-tenoato de etilo
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Número MDL: MFCD00085051
Núm. CAS: 4815-24-1
EINECS: 225-387-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C