1,2-Bis(2-nitrophenoxy)ethane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Bis(o-nitrophenoxy)ethane
E1006-1G
E1006-5G
TCIAE1006-1GEA
49
EUR
TCIAE1006-1G
TCIAE1006-5G
1,2-Bis(2-nitrophenoxy)ethane ≥98.0% (por GC)
1,2-Bis(2-nitrophenoxy)ethane
Formula:
C₁₄H₁₂N₂O₆ MW: 304,26 g/mol |
Número MDL:
MFCD00024226 Núm. CAS: 51661-19-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 168.0 to 172.0 deg-C |