Enalapril maleate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-[N-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanyl]-L-proline Maleate, (S)-1-((S)-2-(((S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)amino)propanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid Maleate
E1010-1G E1010-5G
TCIAE1010-1GEA 40 EUR
TCIAE1010-1G TCIAE1010-5G
Enalapril maleate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Enalapril maleate
Formula: C₂₀H₂₈N₂O₅
Número MDL: MFCD00133304
Núm. CAS: 76095-16-4
EINECS: 278-375-7
Índice Merck: 14,03567
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -43.0 deg (C=1, MeOH)