Ethyl-3-acetoxyhexanoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1014-5G E1014-25G
TCIAE1014-5GEA 43 EUR
TCIAE1014-5G TCIAE1014-25G
Ethyl-3-acetoxyhexanoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-3-acetoxyhexanoate
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Pto. Ebullición: 116°C
Número MDL: MFCD00792508
Núm. CAS: 21188-61-4
EINECS: 244-263-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %