Ethyl (4-methylphenoxy)acetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Methylphenoxy)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(p-tolyloxy)acetate
E1015-5G E1015-25G
TCIAE1015-5GEA 30 EUR
TCIAE1015-5G TCIAE1015-25G
Ethyl (4-methylphenoxy)acetate ≥97.0% (por GC)
Ethyl (4-methylphenoxy)acetate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.23 g/mol
Pto. Ebullición: 152°C
Número MDL: MFCD00209535
Núm. CAS: 67028-40-4
EINECS: 266-554-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %