Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E1019-5G E1019-25G
TCIAE1019-5GEA 22 EUR
TCIAE1019-5G TCIAE1019-25G
Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (por GC)
Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formula: C₄H₆F₄O
MW: 146,08 g/mol
Pto. Ebullición: 58°C
Pto. de inflamación: –15°C
Número MDL: MFCD00069162
Núm. CAS: 512-51-6
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %