4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E1021-1G E1021-5G
TCIAE1021-1GEA 108 EUR
TCIAE1021-1G TCIAE1021-5G
4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline
Formula: C₁₀H₁₁N
Número MDL: MFCD00168816
Núm. CAS: 17573-94-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ad9746aa2f02d0360438c29cd053f8d88550b32&vid=227b5a48fe0e286341a9f2d077e9d5f897b75e31&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C