Ethyl-5H-octafluorovalerate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E1022-5G E1022-25G
TCIAE1022-5GEA 55 EUR
TCIAE1022-5G TCIAE1022-25G
Ethyl-5H-octafluorovalerate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-5H-octafluorovalerate
Formula: C₇H₆F₈O₂
Pto. Ebullición: 180°C
Número MDL: MFCD00153153
Núm. CAS: 2795-50-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %