Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
E1024-1G
E1024-5G
TCIAE1024-1GEA
33
EUR
TCIAE1024-1G
TCIAE1024-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formula:
C₇H₇F₃N₂O₂ MW: 208,14 g/mol |
Número MDL:
MFCD00052083 Núm. CAS: 155377-19-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 143.0 to 147.0 deg-C |