Ethyl-4-phenylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 4-phenylbutanoate, 4-Phenylbutyric Acid Ethyl Ester
E1027-5G E1027-1G
TCIAE1027-5GEA 68 EUR
TCIAE1027-5G TCIAE1027-1G
Ethyl-4-phenylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4-phenylbutyrate
Formula: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Número MDL: MFCD00026923
Núm. CAS: 10031-93-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=017a307fe6979996fc4c72d360f865681e21d650&vid=017a307fe6979996fc4c72d360f865681e21d650&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %