Ethyl pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E1030-5G
E1030-25G
TCIAE1030-5GEA
50
EUR
TCIAE1030-5G
TCIAE1030-25G
Ethyl pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Formula:
C₇H₉NO₂ Pto. Ebullición: 235°C |
Número MDL:
MFCD00817049 Núm. CAS: 2199-43-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 39.0 to 43.0 deg-C |