2-Ethyl-1-hexanethiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Ethylhexyl Mercaptan
E1031-25G E1031-100G
TCIAE1031-25GEA 57 EUR
TCIAE1031-25G TCIAE1031-100G
2-Ethyl-1-hexanethiol ≥98.0% (por GC)
2-Ethyl-1-hexanethiol
Formula: C₈H₁₈S
MW: 146.29 g/mol
Pto. Ebullición: 67°C
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD00039654
Núm. CAS: 7341-17-5
EINECS: 230-854-1
UN: 3336
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %