Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
E1032-1G E1032-5G
TCIAE1032-1GEA 27 EUR
TCIAE1032-1G TCIAE1032-5G
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Pto. Ebullición: 169°C
Número MDL: MFCD00094021
Núm. CAS: 26377-17-3
EINECS: 247-635-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C