Ethyl-3-[3-amino-4-(methylamino)-N-(2-pyridyl)benzamido]propionate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
E1033-1G
E1033-5G
TCIAE1033-1GEA
18
EUR
TCIAE1033-1G
TCIAE1033-5G
Ethyl-3-[3-amino-4-(methylamino)-N-(2-pyridyl)benzamido]propionate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ethyl-3-[3-amino-4-(methylamino)-N-(2-pyridyl)benzamido]propionate
Formula:
C₁₈H₂₂N₄O₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09833624 Núm. CAS: 212322-56-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 104.0 to 108.0 deg-C |