(4-Hidroxifenil)acetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
E1034-5G
E1034-25G
TCIAE1034-5GEA
34
EUR
TCIAE1034-5G
TCIAE1034-25G
(4-Hidroxifenil)acetato de etilo ≥98.0% (por GC)
(4-Hidroxifenil)acetato de etilo
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Pto. Ebullición: 145°C |
Número MDL:
MFCD00016491 Núm. CAS: 17138-28-2 EINECS: 241-197-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...