Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-Fluoroindole-2-carboxylate, 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester
E1035-1G E1035-5G
TCIAE1035-1GEA 73 EUR
TCIAE1035-1G TCIAE1035-5G
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀FNO₂
MW: 207,21 g/mol
Número MDL: MFCD00152076
Núm. CAS: 348-36-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C