1-Ethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1-Ethylpyrazole

E1037-5ML E1037-25ML
TCIAE1037-5MLEA 26 EUR
TCIAE1037-5ML TCIAE1037-25ML
1-Ethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Ethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₈N₂
MW: 96,1304 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Número MDL: MFCD03444367
Núm. CAS: 2817-71-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR