Ethyl 2-Chloro-6-fluorophenylacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Ethyl 2-(2-chloro-6-fluorophenyl)acetate, 2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid Ethyl ester
E1038-1G
E1038-5G
TCIAE1038-1GEA
82
EUR
TCIAE1038-1G
TCIAE1038-5G
Ethyl 2-Chloro-6-fluorophenylacetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 2-Chloro-6-fluorophenylacetate
Formula:
C₁₀H₁₀ClFO₂ MW: 216,64 g/mol |
Número MDL:
MFCD00800606 Núm. CAS: 214262-85-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |