4-Ethynylpyridine hydrochloride ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E1043-1G E1043-5G
TCIAE1043-1GEA 39 EUR
TCIAE1043-1G TCIAE1043-5G
4-Ethynylpyridine hydrochloride ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Formula: C₇H₆ClN
Número MDL: MFCD03093912
Núm. CAS: 352530-29-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %