Eslicarbazepine acetate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E1046-200MG
E1046-1G
TCIAE1046-200MGEA
109
EUR
TCIAE1046-200MG
TCIAE1046-1G
Eslicarbazepine acetate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Eslicarbazepine acetate
Formula:
C₁₇H₁₆N₂O₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06798333 Núm. CAS: 236395-14-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 185.0 to 189.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -20.0 to -24.0 deg (C=1, Pyridine) |