1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Ethyl-1-methylpyrrolidin-1-ium bromide
E1050-5G E1050-25G
TCIAE1050-5GEA 16 EUR
TCIAE1050-5G TCIAE1050-25G
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
Formula: C₇H₁₆BrN
MW: 194,12 g/mol
Número MDL: MFCD03095384
Núm. CAS: 69227-51-6
EINECS: 418-200-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %