1-Etoxipropeno cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E1052-25ML E1052-100ML
TCIAE1052-25MLEA 41 EUR
TCIAE1052-25ML TCIAE1052-100ML
1-Etoxipropeno cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
1-Etoxipropeno
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 70°C
Pto. de inflamación: 20°C
Número MDL: MFCD00015184
Núm. CAS: 928-55-2
EINECS: 213-176-0
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)