Ethylene Glycol 1,2-Bis(2-propynyl) ether ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

E1054-5G E1054-25G
TCIAE1054-5GEA 122 EUR
TCIAE1054-5G TCIAE1054-25G
Ethylene Glycol 1,2-Bis(2-propynyl) ether ≥97.0% (por GC)
Ethylene Glycol 1,2-Bis(2-propynyl) ether
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 88°C
Número MDL: MFCD03640302
Núm. CAS: 40842-04-4
UN: 3271
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR