9-(4-Ethynylphenyl)carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
E1055-1G E1055-5G
TCIAE1055-1GEA 95 EUR
TCIAE1055-1G TCIAE1055-5G
9-(4-Ethynylphenyl)carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
9-(4-Ethynylphenyl)carbazole
Formula: C₂₀H₁₃N
MW: 267,33 g/mol
Número MDL: MFCD12024288
Núm. CAS: 262861-81-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C