Ethyl 2-Oxocycloheptanecarboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1056-1G E1056-200MG
TCIAE1056-1GEA 228 EUR
TCIAE1056-1G TCIAE1056-200MG
Ethyl 2-Oxocycloheptanecarboxylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl 2-Oxocycloheptanecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₆O₃
Pto. Ebullición: 126°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00604086
Núm. CAS: 774-05-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %