O-Ethyl-N,N'-diisopropylisourea ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
E1058-5ML E1058-25ML
TCIAE1058-5MLEA 67 EUR
TCIAE1058-5ML TCIAE1058-25ML
O-Ethyl-N,N'-diisopropylisourea ≥98.0% (by GC, titration analysis)
O-Ethyl-N,N'-diisopropylisourea
Formula: C₉H₂₀N₂O
Pto. Ebullición: 65°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24554718
Núm. CAS: 60683-30-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %