Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxo-propionate, 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionic acid Ethyl ester
E1059-1G E1059-5G
TCIAE1059-1GEA 65 EUR
TCIAE1059-1G TCIAE1059-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate
Formula: C₁₁H₁₁ClO₃
MW: 226,66 g/mol
Pto. Ebullición: 123°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00018713
Núm. CAS: 2881-63-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %