Ethyl 1H-indazole-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl Indazole-5-carboxylate, Ethyl 1H-indazole-5-carboxylate, Indazole-5-carboxylic acid ethyl ester
E1067-1G E1067-5G
TCIAE1067-1GEA 72 EUR
TCIAE1067-1G TCIAE1067-5G
Ethyl 1H-indazole-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Número MDL: MFCD03426220
Núm. CAS: 192944-51-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C