Ethyl-4,6-dichloronicotinate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 4,6-dichloronicotinate
E1068-1G E1068-5G
TCIAE1068-1GEA 35 EUR
TCIAE1068-1G TCIAE1068-5G
Ethyl-4,6-dichloronicotinate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Formula: C₈H₇Cl₂NO₂
MW: 220,05 g/mol
Pto. Ebullición: 85°C
Número MDL: MFCD00173839
Núm. CAS: 40296-46-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C