Ethyl-2-benzoylpropionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1071-1G
E1071-5G
TCIAE1071-1GEA
65
EUR
TCIAE1071-1G
TCIAE1071-5G
Ethyl-2-benzoylpropionate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-benzoylpropionate
Formula:
C₁₂H₁₄O₃ Pto. Ebullición: 96°C |
Número MDL:
MFCD00026882 Núm. CAS: 10488-87-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |