2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E1074-1G E1074-200MG
TCIAE1074-1GEA 176 EUR
TCIAE1074-1G TCIAE1074-200MG
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (por GC)
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₈H₁₃BO₂
Pto. Ebullición: 140°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13182122
Núm. CAS: 347389-74-6
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b8424551b6ea23aac6180100e57fcb709444cbc&vid=3b8424551b6ea23aac6180100e57fcb709444cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %