Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1075-1G
E1075-5G
TCIAE1075-1GEA
38
EUR
TCIAE1075-1G
TCIAE1075-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Formula:
C₉H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 162°C |
Número MDL:
MFCD01365811 Núm. CAS: 2199-51-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |