Ethyl 3-(4-Cyanophenyl)-3-oxopropionate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E1080-200MG
E1080-1G
TCIAE1080-200MGEA
77
EUR
TCIAE1080-200MG
TCIAE1080-1G
Ethyl 3-(4-Cyanophenyl)-3-oxopropionate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl 3-(4-Cyanophenyl)-3-oxopropionate
Formula:
C₁₂H₁₁NO₃ Pto. Ebullición: 140°C |
Número MDL:
MFCD00029621 Núm. CAS: 49744-93-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |