Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 3-Thiophenecarboxylate, 3-Thiophenecarboxylic acid ethyl ester
E1082-1G E1082-5G
TCIAE1082-1GEA 23 EUR
TCIAE1082-1G TCIAE1082-5G
Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl thiophene-3-carboxylate
Formula: C₇H₈O₂S
Pto. Ebullición: 80°C
Número MDL: MFCD02179226
Núm. CAS: 5751-80-4
EINECS: 227-275-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %