(-)-Epigallocatechin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2R,3R)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)chromane-3,5,7-triol, 3,5,7,3',4',5'-Hexahydroxylflavan
E1084-10MG E1084-50MG
TCIAE1084-10MGEA 87 EUR
TCIAE1084-10MG TCIAE1084-50MG
(-)-Epigallocatechin ≥98.0% (por GC)
(-)-Epigallocatechin
Formula: C₁₅H₁₄O₇
MW: 306,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075939
Núm. CAS: 970-74-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -51.0 deg (C=0.5, Acetone)