2-Ethyl-5-nitroaniline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Ethyl-5-nitrobenzenamine
E1085-1G E1085-5G
TCIAE1085-1GEA 88 EUR
TCIAE1085-1G TCIAE1085-5G
2-Ethyl-5-nitroaniline ≥98.0% (por GC)
2-Ethyl-5-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Número MDL: MFCD00034056
Núm. CAS: 20191-74-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C