Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylate, 2-(Ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyric Acid Ethyl Ester
E1087-5G E1087-25G
TCIAE1087-5GEA 34 EUR
TCIAE1087-5G TCIAE1087-25G
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate ≥96.0% (por GC)
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Formula: C₉H₁₁F₃O₄
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de inflamación: 104°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02677683
Núm. CAS: 571-55-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %