Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1,3-benzothiazole-2-carboxylate, Ethyl Benzothiazole-2-carboxylate
E1089-5G E1089-25G
TCIAE1089-5GEA 30 EUR
TCIAE1089-5G TCIAE1089-25G
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,25 g/mol
Número MDL: MFCD00848360
Núm. CAS: 32137-76-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C