5-Ethynyl-2'-deoxycytidine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Amino-5-ethynyl-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, 5'-Ethynyl-2'-deoxycytidine, EdC
E1093-50MG E1093-200MG
TCIAE1093-50MGEA 123 EUR
TCIAE1093-50MG TCIAE1093-200MG
5-Ethynyl-2'-deoxycytidine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
5-Ethynyl-2'-deoxycytidine
Formula: C₁₁H₁₃N₃O₄
MW: 251,24 g/mol
Número MDL: MFCD22417249
Núm. CAS: 69075-47-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %