Ethyl (2-fluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxo-propionate
E1097-5G E1097-25G
TCIAE1097-5GEA 74 EUR
TCIAE1097-5G TCIAE1097-25G
Ethyl (2-fluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl (2-fluorobenzoyl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁FO₃
MW: 210.204 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Número MDL: MFCD00000321
Núm. CAS: 1479-24-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1740 to 1.1860