Ethyl-3-(benzylamino)-3-oxopropionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1098-1G E1098-5G
TCIAE1098-1GEA 105 EUR
TCIAE1098-1G TCIAE1098-5G
Ethyl-3-(benzylamino)-3-oxopropionate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-3-(benzylamino)-3-oxopropionate
Formula: C₁₂H₁₅NO₃
Número MDL: MFCD28128094
Núm. CAS: 29689-63-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C