Ethyl 4-Fluorocinnamate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1099-1G E1099-5G
TCIAE1099-1GEA 131 EUR
TCIAE1099-1G TCIAE1099-5G
Ethyl 4-Fluorocinnamate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 4-Fluorocinnamate
Formula: C₁₁H₁₁FO₂
Pto. Ebullición: 131°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02252626
Núm. CAS: 352-03-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3cf8fa31801a9f720f7d5e7603f13d34a945e9a&vid=e667e261b6136f585187ba4a6e62b1d12abe3fff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %